Läs mer
Kalciumpyruvat (teknisk klass), TRC
Produktkod. 30344323
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30344323 2.5 g
1 options
Produktkod. 30344323 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1456582.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium Pyruvate (Technical Grade)
CAS 52009-14-0
Molekylformel C6H6O6Ca
Kvantitet 2.5 g
Synonym Propanoic acid, 2-oxo-, calcium salt (2:1), Propanoic acid, 2-oxo-, calcium salt (9CI), Calcium pyruvate, Calcium 2-oxopropanoate, Calcium α-ketopropionate, Pyruvic acid calcium salt, 2-Oxopropanoic acid hemicalcium salt
InChI formel InChI=1S/2C3H4O3.Ca/c2*1-2(4)3(5)6;/h2*1H3,(H,5,6);/q;;+2/p-2
LEDER [Ca+2].CC(=O)C(=O)[O-].CC(=O)C(=O)[O-]
IUPAC-namn kalcium; 2-oxopropanoat
Molekylvikt (g/mol) 214.18
Formel vikt 213.979