Läs mer
Calcium Saccharate Tetrahydrate, TRC
Produktkod. 30008306
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30008306 5 g
1 options
Produktkod. 30008306 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1456605G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5793-89-5
Molekylformel C6 H8 O8 . Ca . 4 H2 O
Molekylvikt (g/mol) 320.26
IUPAC-namn calcium;(2R,3S,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanedioate;tetrahydrate
LEDER O.O.O.O.[Ca+2].O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)C(=O)[O-])[C@@H](O)C(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium Saccharate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H10O8.Ca.4H2O/c7-1(3(9)5(11)12)2(8)4(10)6(13)14;;;;;/h1-4,7-10H,(H,11,12)(H,13,14);;4*1H2/q;+2;;;;/p-2/t1-,2-,3-,4+;;;;;/m0...../s1
Formel vikt 320.0268
Procent renhet >95%