Läs mer
Calcium shot, 1cm (0.4 in.) & down, 99% (metals basis), Thermo Scientific™
Produktkod. 11321178
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
4 x 500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2000g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11321178 500 g 500g
11311178 100 g 100g
11331178 4 x 500 g 2000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11321178 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010126.36
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-70-2
Molekylformel Ca
Molekylvikt (g/mol) 40.08
MDL-nummer MFCD00010897 MFCD00085314
InChI-nyckel OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
PubChem CID 5460341
ChEBI CHEBI:29320
IUPAC-namn calcium
LEDER [Ca]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium shot
Kvantitet 500 g
Odör Odorless
Partikelstorlek 1cm (0.4 in.) & down
Form Shot
Anteckningar om analysprocent (metals basis)
UN-nummer UN1401
Procent renhet 99%