Läs mer
Calcium shot, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific™
Produktkod. 11371178
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
250 g
2 x 500 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11371178 50 g 50g
11351178 5 g 5g
11361178 250 g 250g
11341178 2 x 500 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11371178 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010127.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-70-2
Molekylformel Ca
Molekylvikt (g/mol) 40.08
MDL-nummer MFCD00010897 MFCD00085314
InChI-nyckel OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
PubChem CID 5460341
ChEBI CHEBI:29320
IUPAC-namn calcium
LEDER [Ca]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium
Färg Silver-White
Utseende Silvery-white shot
Densitet 1.54g/cm3
Kvantitet 50 g
Odör Odorless
Ångtryck 0 hPa
Analysprocentintervall 99.5% (Metals basis)
Form Shot