Läs mer
Kalciumsilicid, tech. Ca≈ 30 %, kan innehålla upp till 5 % Fe, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7049552
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
Produktkod. 11386978
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014676.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 12013-56-8 | CaSi2 | 96.248 g/mol
Det är en viktig råvara som används i farmaceutiska intermediärer. Det är en idealisk blandning av deoxidationsmedel och avsvavlingsmedel som kan användas vid tillverkning av många typer av rostfritt stål. Det används också som ympmedel och tillsats i gjutjärn.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12013-56-8
Molekylformel CaSi2
Molekylvikt (g/mol) 96.248
MDL-nummer MFCD00015977
InChI-nyckel XXCKHUMTXOCLPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym calciumdisilicid, ? 1-silylcalcio-? 1-silanylidyne
PubChem CID 13848147
IUPAC-namn kalcium;kisel(1-)
LEDER [Si-].[Si-].[Ca+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium silicide
Smältpunkt ∼1000°C
Färg Grå
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN1405
Löslighetsinformation Insoluble in cold water, decomposes in hot water
Formel vikt 96.25
Kvalitet Teknisk
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ca ≈30%, may contain up to 5% Fe
Känslighet Moisture Sensitive
Densitet 2.5g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.