Läs mer
Kalcium Standard För ICP , 10 000μ g/ml i 5 % HCl, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 10234482 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10234482 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 10234482 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer PLCA13X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3290.00 SEK
    2939.40 SEK / 500ml
    Save 350.60 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Ca10 000μ g/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7440-70-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Analyscertifikat Assurance Certificate of Analysis rapporterar upp till 30 element på ppb-nivåer.
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
Molekylformel Ca
MDL-nummer MFCD00010897 MFCD00085314
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
InChI-nyckel OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Typ Certifierat referensmaterial
LEDER [Ca]
IUPAC-namn kalcium
Lösningsmedel eller matris 5% HCl
Molekylvikt (g/mol) 40.08
PubChem CID 5460341
Kvantitet 500 mL
ChEBI CHEBI:29320
Kvalitet Försäkran
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning