Läs mer
Kalciumstandard: Ca @ 10000 μg/ml i 5% HNO3
Produktkod. 30320932
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30320932 500 ml 500ml
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 30320932 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGTCAN500
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium
CAS 7440-70-2
Analyt- eller komponentnamn Calcium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Ca
Koncentration 10 000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
För användning med (utrustning) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
Synonym Ca
InChI formel InChI=1 S/Ca
Lösningstyp Enda lösning
LEDER [Ca]
Element Ca
IUPAC-namn Kalcium
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvikt (g/mol) 40.078
Kvantitet 500 ml
Formel vikt 39.963