Läs mer
Kalciumstandard: Ca+2 @ 1000 μg/ml in H2O, VHG™
Produktkod. 17937314
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17937314 500 ml
17979824 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17937314 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGICAW1K500
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Kalciumstandard: Ca+2 @ 1000 μg/ml in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium
CAS 7440-70-2
Metoder Ion Chromatography
Analyt- eller komponentnamn Calcium
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Ca
Koncentration 1000 μg/mL
Synonym Ca
InChI formel InChI=1S/Ca
LEDER [Ca]
IUPAC-namn Kalcium
Lösningsmedel eller matris Water
Molekylvikt (g/mol) 40.078
Kvantitet 500 ml
Formel vikt 39.963 g/mol