Läs mer
Kalciumstandard: Ca+2 @ 1000 μg/ml in H2O, VHG™
Beskrivning
Kalciumstandard: Ca+2 @ 1000 μg/ml in H2O
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calcium |
| CAS | 7440-70-2 |
| Metoder | Jonkromatografi |
| Analyt- eller komponentnamn | Calcium |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | Ca |
| Koncentration | 1000 μg/ml |
| Synonym | Ca |
| InChI formel | InChI=1S/Ca |
| LEDER | [Ca] |
| Visa mer |