Läs mer
Kalciumstandard: Ca @ 2000 μg/g i 75 cSt kolväteolja
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calcium |
| CAS | 7440-70-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Calcium |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | Ca |
| Koncentration | 2000 μg/g |
| Synonym | Ca |
| InChI formel | InChI=1 S/Ca |
| Lösningstyp | Enda lösning |
| LEDER | [Ca] |
| Visa mer |