Läs mer
Kalciumstandard: Ca @ 5000 μg/g i kolväteolja, VHG™
Beskrivning
Kalciumstandard: Ca @ 5000 μg/g i kolväteolja
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calcium |
| CAS | 7440-70-2 |
| Metoder | ICP/XRF/RDE |
| Analyt- eller komponentnamn | Calcium |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | Ca |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Ca |
| InChI formel | InChI=1S/Ca |
| LEDER | [Ca] |
| Visa mer |