Läs mer
Kalciumstearat, 5,9 till 7,1 % (Ca), pulver, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 13585040 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
13585040 1 kg 1kg
13595040 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13585040 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 449720010
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1592-23-0
Molekylformel C36H70CaO4
Molekylvikt (g/mol) 607.02
MDL-nummer MFCD00036390
InChI-nyckel CJZGTCYPCWQAJB-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium stearate, calcium octadecanoate, flexichem, calcium distearate, octadecanoic acid, calcium salt, aquacal, calstar, flexichem cs, stavinor 30, stearates
PubChem CID 15324
IUPAC-namn kalcium;oktadekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Ca+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium stearate
Smältpunkt 145°C to 160°C
Namnnotering 6.4 to 7.4% (Ca)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Merck Index 15,1705
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 607.02
Procent renhet 6.4 to 7.4% (Ca)
Förpackning Plastflaska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.