Läs mer
Calcium Stearate, Technical, Fisher Chemical
Produktkod. 10540911 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
500g, Plastic powder jar
Produktkod.
10540911 500g, Plastic powder jar
1 options
Produktkod. 10540911 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/2240/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 145°C
CAS 1592-23-0
Färg White
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel C36H70CaO4
MDL-nummer 36390
InChI-nyckel CJZGTCYPCWQAJB-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Ca++].CCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O
IUPAC-namn calcium dioctadecanoate
Molekylvikt (g/mol) 607.03
Formel vikt 607.02g/mol
Förpackning Plastic powder jar