Läs mer
Kalciumstearat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7050762
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
Produktkod. 11328208
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039423.A1
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Vattentätande och släppmedel, stabilisator för PVC, smörjmedel, konditioneringsmedel
Används som stabilisator och smörjmedel vid hård PVC-bearbetning, PVC-kompoundering och formning, vid tillverkning av lädertyg. Det används som smörjmedel, vid dragning av järntråd och används som antiklumpningsmedel i tvättmedel Kakor och kosmetika.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1592-23-0
Molekylformel C36H70CaO4
Molekylvikt (g/mol) 607.03
MDL-nummer MFCD00036390
InChI-nyckel CJZGTCYPCWQAJB-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium stearate, calcium octadecanoate, flexichem, calcium distearate, octadecanoic acid, calcium salt, aquacal, calstar, flexichem cs, stavinor 30, stearates
PubChem CID 15324
IUPAC-namn kalcium;oktadekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Ca+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium stearate
Smältpunkt 179°C to 180°C
Kvantitet 1 kg
Merck Index 14,1703
Löslighetsinformation Soluble in hot pyridine,slightly soluble in oil,but insoluble in alcohol and ether.
Formel vikt 607.04
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.