Läs mer
Calcium Stearate, TRC
Produktkod. 30006785
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30006785 5 g
1 options
Produktkod. 30006785 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1456705G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1592-23-0
Molekylformel 2 C18 H35 O2 . Ca
Molekylvikt (g/mol) 607.02
Synonym Calcium Stearate
IUPAC-namn calcium;octadecanoate
LEDER [Ca+2].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium Stearate
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/2C18H36O2.Ca/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
Formel vikt 606.49