Läs mer
Kalciumsulfat, vattenfritt vattenfritt, 99 %
Produktkod. 11379287
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11379287 250 g 250g
11389287 1 kg 1kg
11369287 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11379287 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040144.30
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 7778-18-9 | CaO4S | 136,13 g/mol
Används som Portland-cementretarder; kakel och gips; Det är källan till svavel och svavelsyra; Används även vid polering av pulver och färger, färgning och kalikotryck. Det används också inom zinkmetallurgi. Det används för att torka industriella gaser, fasta ämnen och många organiska vätskor. I granulerad form används den som jordbehandlare. Används för livsmedelstillsatser inom sojatillverkningsindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7778-18-9
Molekylformel CaO4S
Molekylvikt (g/mol) 136.13
MDL-nummer MFCD00010912
InChI-nyckel OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium sulfate, drierite, gypsum, sulfuric acid, calcium salt 1:1, karstenite, calcium sulphate, anhydrous gypsum, plaster of paris, anhydrous calcium sulfate, calcium sulfate, anhydrous
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
IUPAC-namn kalcium;sulfat
LEDER [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium sulfate, anhydrous
Smältpunkt 1450 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 99%
Löslighetsinformation Löslig i vatten, lätt löslig i glycerol.
Formel vikt 136.14
Känslighet Hygroskopisk
Utseende Vitt pulver
Densitet 2,96 g/cm3 vid 20 °C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.