Läs mer
Kalciumsulfat, vattenfritt, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11389287
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11389287 1 kg 1kg
11379287 250 g 250g
11369287 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11389287 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040144.A1
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 7778-18-9 | CaO4S | 136.13 g/mol
Används som Portland-cementretarder; kakel och gips; Det är källan till svavel och svavelsyra; Används även vid polering av pulver och färger, färgning och kalikotryck. Det används också inom zinkmetallurgi. Det används för att torka industriella gaser, fasta ämnen och många organiska vätskor. I granulerad form används den som jordbehandlare. Används för livsmedelstillsatser inom sojatillverkningsindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-18-9
Molekylformel CaO4S
Molekylvikt (g/mol) 136.13
MDL-nummer MFCD00010912
InChI-nyckel OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium sulfate, drierite, gypsum, sulfuric acid, calcium salt 1:1, karstenite, calcium sulphate, anhydrous gypsum, plaster of paris, anhydrous calcium sulfate, calcium sulfate, anhydrous
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
IUPAC-namn kalcium;sulfat
LEDER [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Calcium sulfate, anhydrous
Smältpunkt 1450°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 99%
Löslighetsinformation Soluble in water,slightly soluble in glycerol.
Formel vikt 136.14
Känslighet Hygroscopic
Utseende White powder
Densitet 2.96 g/cm3 at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.