Läs mer
Calcium Sulfate Anhydrous, Technical, Granular, Desiccating Agent, Fisher Chemical
Produktkod. 10223710 Handla allt Fisher Chemical Produkter
:
500g, Plastic powder jar
Produktkod. 10223710
Brand: Fisher Chemical C/2400/53
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 1450°C
CAS 7778-18-9
Färg White
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel CaO4S
MDL-nummer MFCD00010912
InChI-nyckel OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn calcium sulfate
Molekylvikt (g/mol) 136.13
Formel vikt 136.14g/mol
Förpackning Plastic powder jar