Läs mer
Kalciumsulfatdihydrat, 98,0-102,0 %, (kristallin/ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Produktkod. 11440512 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440512 100 g 100g
11450512 500 g 500g
11460512 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440512 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219141480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    270.00 SEK
    257.05 SEK / 100g
    Save 12.95 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 10101-41-4
Molekylformel CaH4O6S
Molekylvikt (g/mol) 172.16
MDL-nummer MFCD00149625
InChI-nyckel PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone
PubChem CID 24928
ChEBI CHEBI:32583
IUPAC-namn kalciumdihydratsulfat
LEDER O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium Sulfate Dihydrate
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 98.0-102.0%
Formel vikt 172.2
Kvalitet ACS-reagens