Läs mer
Kalciumsulfatdihydrat, 98,0-102,0 %, (kristallin/ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Handla allt MP Biomedicals ProdukterSpecifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Calcium Sulfate Dihydrate |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 1 kg |
| Analysprocentintervall | 98.0-102.0% |
| Formel vikt | 172.2 |
| Kvalitet | ACS-reagens |