Läs mer
Kalciumsulfatdihydrat, 98+%, ACS-reagens, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-46247 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
Produktkod. 10083650
Brand: Thermo Scientific Acros 315255000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10101-41-4 | CaH4O6S | 172.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10101-41-4
Molekylformel CaH4O6S
Molekylvikt (g/mol) 172.16
MDL-nummer MFCD00149625
InChI-nyckel PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone
PubChem CID 24928
ChEBI CHEBI:32583
IUPAC-namn kalcium;sulfat;dihydrat
LEDER O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium sulfate dihydrate
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 98.0 to 102% (Complexometry)
Linjär formel CaSO4·2H2O
Fieser 01,107
Merck Index 14, 1706
Löslighetsinformation Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in glycerol, practically insoluble in most common organic, solvents
Formel vikt 172.17
Procent renhet ≥98%
Kvalitet ACS-reagens
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.