Läs mer
Calcium sulfate dihydrate, 99%
Produktkod. 11347618
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. 11347618
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 033301.A7
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10101-41-4 | CaH4O6S | 172.16 g/mol
Används som portlandcementretarder, kakel och gips. Det är en källa till svavel och svavelsyra. Används även vid polering av pulver och färger, färgning och kalikotryck. Det används också inom zinkmetallurgi. Det används för att torka industriella gaser, fasta ämnen och många organiska vätskor. I granulerad form används den som jordbehandlare. Används för livsmedelstillsatser inom sojatillverkningsindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10101-41-4
Molekylformel CaH4O6S
Molekylvikt (g/mol) 172.16
MDL-nummer MFCD00149625
InChI-nyckel PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone
PubChem CID 24928
ChEBI CHEBI:32583
IUPAC-namn kalcium;sulfat;dihydrat
LEDER O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kokpunkt 163°C to 2H{2}O
Kemiskt namn eller material Calcium sulfate dihydrate
Smältpunkt 128°C-1.5H2O
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 kg
Analysprocentintervall 99%
Merck Index 14,1706
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 172.17 (136.14 Anhydrous)
Procent renhet 99%
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.32 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.