Läs mer
Kalciumsulfatdihydrat, ACS, 98,0–102,0 %
Produktkod. 11334227
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11334227 250 g 250g
11344227 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11334227 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036700.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10101-41-4 | CaH4O6S | 172,16 g/mol
Används som portlandcementretarder, kakel och gips. Det är en källa till svavel och svavelsyra. Används även vid polering av pulver och färger, färgning och kalikotryck. Det används också inom zinkmetallurgi. Det används för att torka industriella gaser, fasta ämnen och många organiska vätskor. I granulerad form används den som jordbehandlare. Används för livsmedelstillsatser inom sojatillverkningsindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10101-41-4
Molekylformel CaH4O6S
Molekylvikt (g/mol) 172.16
MDL-nummer MFCD00149625
InChI-nyckel PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone
PubChem CID 24928
ChEBI CHEBI:32583
IUPAC-namn kalcium;sulfat;dihydrat
LEDER O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kokpunkt 163°C to 2H{2}O
Kemiskt namn eller material Calcium sulfate
Smältpunkt 128°C-1.5H2O
Namnnotering dihydrate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 98.0-102.0%
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 172.17 (136.14 Anhydrous)
Kvalitet ACS
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.32
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.