Läs mer
Calcium Sulfate Dihydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| pH | 7 |
| Fysisk form | Pulver/fast |
| Kvantitet | 1 kg |
| Formel vikt | 172,17 g/mol |
| Förpackning | Pulverburk av plast |