Läs mer
Calcium Sulfate Dihydrate, Extra Pure, SLR, Precipitated, Fisher Chemical
Produktkod. 10755131 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10755131 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10755131 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/2320/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 10101-41-4
Färg White
pH 7
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel CaH4O6S
MDL-nummer 149625
InChI-nyckel PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn calcium dihydrate sulfate
Molekylvikt (g/mol) 172.16
Formel vikt 172.17g/mol
Förpackning Plastic powder jar