Läs mer
Kalciumsulfatdihydrat, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer. av NF, E 516, 99,0-101,0 % (baserat på vattenfritt ämne), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Produktkod. 15641100 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
Paket med 6
Produktkod. 15641100
Brand: Honeywell-Fluka 1205625KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss., uppfyller analytisk specifikation för NF, E 516, 99,0-101,0 % (baserat på vattenfritt ämne)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10101-41-4
Molekylformel CaH4O6S
Molekylvikt (g/mol) 172.16
MDL-nummer MFCD00149625
InChI-nyckel PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone
PubChem CID 24928
ChEBI CHEBI:32583
IUPAC-namn kalcium;sulfat;dihydrat
LEDER O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium sulfate dihydrate
Namnnotering Puriss., meets analytical specification of NF, E 516, 99.0-101.0% (based on anhydrous substance)
CAS Max % ≤100.0000%
Kvantitet 25 kg
Analysprocentintervall 99.0 to 101.0%
Linjär formel CaSO4 · 2H2O
Kvalitet puriss.
Förpackning Papper/polypåse
Densitet 2.320 g/cm3