Läs mer
Kalciumsulfatdihydrat, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer på NF, E 516, 99,0–101,0 % (baserat på vattenfritt ämne), Solstice
BIOPHARMA
Produktkod. 15651100
Change view
Kvantitet:
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15651100 6 x 1 kg Paket med 6
15631100 1 kg 1kg
15641100 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15651100 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 120566X1KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3325.00 SEK
    3047.27 SEK / Paket med 6
    Save 277.73 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Puriss., uppfyller analytisk specifikation för NF, E 516, 99,0-101,0 % (baserat på vattenfritt ämne)
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10101-41-4
Molekylformel CaH4O6S
Molekylvikt (g/mol) 172.16
MDL-nummer MFCD00149625
InChI-nyckel PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone
PubChem CID 24928
ChEBI CHEBI:32583
IUPAC-namn kalcium;sulfat;dihydrat
LEDER O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium sulfate dihydrate
Namnnotering Puriss., uppfyller den analytiska specifikationen i NF, E 516, 99.0-101.0% (baserad på vattenfritt ämne)
CAS Max % ≤100.0000%
Kvantitet 6 x 1 kg
Analysprocentintervall 99,0 till 101,0%
Linjär formel CaSO4 · 2H2O
Kvalitet puriss.
Förpackning Poly flaska
Densitet 2.320 g/cm3