missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Calcium Sulfate Dihydrate, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calcium Sulfate Dihydrate |
| CAS | 10101-41-4 |
| Kvantitet | 500 g |
| MDL-nummer | MFCD00149625 |
| Synonym | Calcium sulfate dihydrate, Calcium sulfate dihydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.17 |
| Kvalitet | Research |
| Densitet | 2.32 g/cm3 at 20°C |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?