Läs mer
Kalciumsulfatdihydrat, TRC
Produktkod. 30339775
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30339775 25 g
1 options
Produktkod. 30339775 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC14568025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium Sulfate Dihydrate
CAS 10101-41-4
Molekylformel Ca . O4 S . 2 H2 O
Kvantitet 25 g
Synonym Calcium sulfate dihydrate, Sulfuric Acid Calcium Salt (1:1) Dihydrate, Annaline, Calcigen, Calcium Sulfate (1:1) Dihydrate, Calcium Sulfate (CaSO4) Dihydrate, Calcium Sulfate Dihydrate, Calcium Sulfate Dihydrate (CaSO4.2H2O), Compactrol, Gypsum Dihydrate, Mineral White
InChI formel InChI=1S/Ca.H2O4S.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H2,1,2,3,4);2*1H2/q+2;;;/p-2
LEDER O.O.[Ca+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn kalcium; sulfat; dihydrat
Molekylvikt (g/mol) 172.17
Formel vikt 171.9354