Läs mer
Calcium Sulfate, Drierite™, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15626950 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
454 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
454g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15626950 454 g Glass Bottle 454g
1 options
Produktkod. 15626950 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 737828454G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
With indicator, 10-20 mesh, Drierite™ is a trademark of W. A. Hammond Drierite Company, Ltd.
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium sulfate
Färg Blue
Smältpunkt 1450°C
Fysisk form Solid
CAS 7778-18-9
Material Calcium Sulfate
Kvantitet 454 g
Molekylformel CaO4S
Linjär formel CaSO4
MDL-nummer MFCD00010912
UN-nummer UN3077
Förpackning Glass Bottle
InChI-nyckel OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn calcium sulfate
Molekylvikt (g/mol) 136.13
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
Formel vikt 136.14g/mol