Läs mer
Kalciumsulfathemihydrat, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15611110
Change view
Kvantitet:
1 kg
25 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15611110 1 kg 1kg
15621110 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15611110 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 120901KG
Request Bulk or Custom Format
Purum,≥ 97,0 %
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10034-76-1
Molekylformel Ca2H2O9S2
Molekylvikt (g/mol) 290.283
MDL-nummer MFCD00799067
InChI-nyckel ZOMBKNNSYQHRCA-UHFFFAOYSA-J
Synonym calcium sulfate hemihydrate, gypsum hemihydrate, calcium sulphate hemihydrate, unii-3rw091j48v, crystacal, densite, hemihydrate gypsum, densite gypsum, gipshalbhydrat, p 23 sulfate
PubChem CID 3033839
ChEBI CHEBI:32584
IUPAC-namn dikalcium;disulfat;hydrat
LEDER O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ca+2].[Ca+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium Sulfate Hemihydrate
Kvantitet 1 kg
Linjär formel CaSO4 · 0.5H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 145.15g/mol
Procent renhet ≥97%
Kvalitet purum