Läs mer
Kalciumsulfathemihydrat, Solstice
Beskrivning
- ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calcium Sulfate Hemihydrate |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 25 kg |
| Linjär formel | CaSO4 · 0.5H2O |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 145,15 g/mol |
| Procent renhet | ≥97% |
| Kvalitet | purum |