Läs mer
Calcium Sulfate, Technical, Anhydrous, Powder, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10283750 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10283750 500 g 500g
10161610 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10283750 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/2440/53
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Calcium Sulfate, Technical, Anhydrous, Powder, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7778-18-9
Molekylformel CaO4S
Molekylvikt (g/mol) 136.13
MDL-nummer MFCD00010912
InChI-nyckel OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn calcium sulfate
LEDER [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Smältpunkt 1450°C
Färg White
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Formel vikt 136.14g/mol
Förpackning Plastic powder jar