Läs mer
Calcium sulfide, 99.9% (metals basis excluding Sr), Sr typically 500 ppm
Produktkod. 11302218
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11302218
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013121.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 20548-54-3 | CaS | 72.14 g/mol
Den används som självlysande färg, hårborttagningsmedel, smörjmedelstillsats, malmförbands- och flotationsmedel och som en arsenikfri svavelväte. Det används också som hårborttagningsmedel i garvningsindustrin och i kosmetika, inom homeopati.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20548-54-3
Molekylformel CaS
Molekylvikt (g/mol) 72.14
MDL-nummer MFCD00015990
InChI-nyckel AGVJBLHVMNHENQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 30182
IUPAC-namn kalciumsulfandiid
LEDER [S--].[Ca++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium sulfide
Smältpunkt (decomposition)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas exklusive Sr), Sr typiskt 500 ppm
UN-nummer UN3134
Merck Index 14,1707
Löslighetsinformation Slightly soluble in water. Insoluble in alcohol
Formel vikt 72.14
Procent renhet 99.9%
Odör Stench
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 2.5 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.