Läs mer
Calcium sulfide, 99% (metals basis excluding Mg), Mg <1%
Produktkod. 11335867
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11335867 25 g 25g
11345867 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11335867 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043646.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20548-54-3 | CaS | 72.14 g/mol
Kalciumsulfid används i fosfor, smörjmedelstillsatser och självlysande färger. Det reagerar med elementärt svavel för att ge ett kalksvavel. Vidare används det i malmberedning och flotationsmedel. Utöver detta används det som hårborttagningsmedel i garvningsindustrin och i kosmetika.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 20548-54-3
Molekylformel CaS
Molekylvikt (g/mol) 72.14
MDL-nummer MFCD00015990
InChI-nyckel AGVJBLHVMNHENQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 30182
IUPAC-namn kalciumsulfandiid
LEDER [S--].[Ca++]
Specifications
Kemiskt namn eller material Calcium sulfide
Smältpunkt (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas exklusive Mg), Mg< 1 %
UN-nummer UN3134
Merck Index 14,1707
Löslighetsinformation Slightly soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formel vikt 72.14
Procent renhet 99%
Odör Stench
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 2.5 g/mL
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.