Läs mer
Kalciumsulfit, MP Biomedicals
Produktkod. 11427914 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11427914 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11427914 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0520781080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9375.00 SEK
    8926.83 SEK / 100g
    Save 448.17 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-07-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium Sulfite
CAS 10257-55-3
Kvantitet 100 g
Molekylformel CaH2O3S
MDL-nummer MFCD00040663
Synonym calcium sulfite, calcium sulphite, sulfurous acid, calcium salt 1:1, calciumsulfit, calcium 2+ sulfite
InChI-nyckel GBAOBIBJACZTNA-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Ca++].OS(O)=O
IUPAC-namn kalciumsvavelsyra
Molekylvikt (g/mol) 122.15
PubChem CID 10154041
Formel vikt 120.14