Läs mer
Calcium, Technical, Metal, Pieces, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 11493673 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
Produktkod. 11493673
Brand: Fisher Chemical C/0840/46
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ca, CAS Number-7440-70-2, 100g, 1484 deg.C, Gray, 40.07g/mol, 845 deg.C, 85314, Plastic powder jar, Solid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-70-2
Molekylformel Ca
Molekylvikt (g/mol) 40.08
MDL-nummer MFCD00010897 MFCD00085314
InChI-nyckel OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn calcium
LEDER [Ca]
Specifikationer
Kokpunkt 1484°C
Smältpunkt 845°C
Färg Gray
pH 14
Fysisk form Solid
Kvantitet 25 g
Formel vikt 40.07g/mol
Förpackning Plastic powder jar
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 2
Faroangivelser
  • H261-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P223-Undvik all kontakt med vatten.
  • P335+P334-Borsta bort lösa partiklar från huden Skölj under kallt vatten/ använd våta omslag.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.