Läs mer
WTW™ Kalciumtestsatser
Räckvidd:
10 till 250 mg/L
5 till 160 mg/L
Förpackningsstorlek:
10ml
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Analyter | Eosin/fenantrolin |
| För användning med (applikation) | För avloppsvatten, dricksvatten |
| För användning med (utrustning) | För PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex fotometrar |
| Inkluderar | Certifikat |
| Antal tester | 100 |
| Räckvidd | 5 till 160 mg/L |
| Tillräckligt för | 100 tester |
| Testmetod | Fotometrisk |
| Typ | Silver (Ag) reagenstestsats |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Calcium Test Method: photometric 5 - 160 mg/l Ca
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- MIXTURE LIST-Innehåller: diethylene glycol