Läs mer
Calcium tetrafluoroborate hydrate
Produktkod. 11312878
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11312878 25 g 25g
11302878 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312878 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 030131.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 206996-55-6 | B2CaF8 | 213.685 g/mol
Kalciumtetrafluorborathydrat används som farmaceutiska och kemiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 206996-55-6
Molekylformel B2CaF8
Molekylvikt (g/mol) 213.685
MDL-nummer MFCD00015972
InChI-nyckel YHLNCCJTKRTQEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium tetrafluoroborate, calcium ditetrafluoroborate, calcium tetrafluoroborate 1-, acmc-1bo7f
PubChem CID 6096284
IUPAC-namn kalcium;ditetrafluorborat
LEDER [B-](F)(F)(F)F.[B-](F)(F)(F)F.[Ca+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium tetrafluoroborate hydrate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 213.68 (Anhydrous)
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.