Läs mer
Calcium Thioglycolate Trihydrate, ≥98.0% (RT), Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15671940 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15671940 500 g Glass bottle 500g
1 options
Produktkod. 15671940 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 21250500G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Crystallized,≥98.0% (RT)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium Thioglycolate Trihydrate
CAS 65208-41-5
Färg Beige
Fysisk form Crystallized Powder
Kvantitet 500 g
Molekylformel C2H10CaO5S
Linjär formel -SCH2COOCa+ · 3H2O
MDL-nummer MFCD00150707
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3755791
Synonym calcium,2-sulfidoacetate,trihydrate, thioglycolic acid calcium trihydrate
InChI-nyckel GDECCIJZCWLFSB-UHFFFAOYSA-N
LEDER O.O.O.[Ca].OC(=O)CS
IUPAC-namn 2-sulfanylacetic acid calcium trihydrate
Molekylvikt (g/mol) 186.24
PubChem CID 131882808
Formel vikt 185.23g/mol
Procent renhet ≥98.0% (RT)
Förpackning Glass bottle