Läs mer
Calcium titanium oxide, 99+% (metals basis)
Produktkod. p-4781840
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
Produktkod. 11311199
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011397.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12049-50-2 | CaO3Ti | 135.94 g/mol
Kalciumtitanoxid används för att framställa ferrotitaniumlegeringarna och dess struktur används för att studera andra föreningar som bariumtitanat. Den används för att göra de rena ämnena vid låg temperatur.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12049-50-2
Molekylformel CaO3Ti
Molekylvikt (g/mol) 135.94
MDL-nummer MFCD00015981
InChI-nyckel WEUCVIBPSSMHJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium titanate, titaniumcalciumoxide, calciumtitaniumtrioxide, ca.o3ti, titanatecalcium 1:1, calcium dioxido oxo titanium, calcium oxotitaniumbis olate, calcium 2+ oxotitaniumbis olate, titanate tio32-,calcium 1:1, calcium titanate, nanopowder, <100 nm particle size bet trace metals basis
PubChem CID 16212381
IUPAC-namn kalcium;dioxid(oxo)titan
LEDER [O--].[O--].[O--].[Ca++].[Ti+4]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium titanium oxide
Smältpunkt 1975°C
Färg Beige
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall >99% (Metals basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in oirganic and inorganic solution.
Formel vikt 135.98
Odör Odorless
Densitet 4.10 g/cm3
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.