Läs mer
Calcium trifluoromethanesulfonate, 99% min
Produktkod. 11379277
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11379277 10 g 10g
11369277 50 g 50g
11359277 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11379277 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040134.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 55120-75-7 | C2CaF6O6S2 | 338.204 g/mol
Kalciumtrifluormetansulfonat används för aminolys av epoxider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55120-75-7
Molekylformel C2CaF6O6S2
Molekylvikt (g/mol) 338.204
MDL-nummer MFCD00143911
InChI-nyckel PUQLFUHLKNBKQQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium trifluoromethanesulfonate, calcium triflate, methanesulfonic acid, trifluoro-, calcium salt, calcium trifluoromethansulphonate, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, calcium salt 2:1, calcium ditriflate, calcium trifluoromethyl sulfonate, calcium ii triflate, calcium 2+ ditriflate
PubChem CID 2734307
IUPAC-namn kalcium;trifluormetansulfonat
LEDER C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Ca+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium trifluoromethanesulfonate
Smältpunkt (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Linjär formel Ca(OSO2CF3)2
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 338.21
Procent renhet ≤99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium trifluoromethanesulfonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium trifluoromethanesulfonate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.