Läs mer
Kalciumspån, 98 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11301178
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11301178 500 g 500g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11301178 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010125.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 7440-70-2
Kvantitet 500 g
Procent renhet 98%