Läs mer
Kalciumzirkoniumoxid, 99,2 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11391709
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11391709 250 g 250g
11301719 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11391709 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012344.30
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Kalciumzirkoniumoxid används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12013-47-7
Molekylformel CaO3Zr
Molekylvikt (g/mol) 179.299
MDL-nummer MFCD00015982
InChI-nyckel BJJVDFHQHSBAFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium zirconate, calcium oxozirconiumbis olate, calcium;dioxido oxo zirconium, calcium 2+ oxozirconiumbis olate
PubChem CID 16212531
IUPAC-namn kalcium;dioxid(oxo)zirkonium
LEDER [O-][Zr](=O)[O-].[Ca+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium zirconium oxide
Smältpunkt 2550°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Soluble in Nitric acid.
Formel vikt 179.3
Procent renhet 99.2%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.