missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Calcobutrol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calcobutrol |
| CAS | 151878-23-8 |
| Molekylformel | C18 H32 Ca N4 O9 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetic acid, 10-[(1R,2S)-2,3-dihydroxy-1-(hydroxymethyl)propyl]-, calcium salt (1:1), rel-, 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetic acid, 10-[2,3-dihydroxy-1-(hydroxymethyl)propyl]-, calcium salt (1:1), (R*,S*)-(±)-, Calcobutrol |
| InChI formel | InChI=1S/C18H34N4O9.Ca/c23-12-14(15(25)13-24)22-7-5-20(10-17(28)29)3-1-19(9-16(26)27)2-4-21(6-8-22)11-18(30)31;/h14-15,23-25H,1-13H2,(H,26,27)(H,28,29)(H,30,31);/q;+2/p-2/t14-,15-;/m1./s1 |
| LEDER | OC[C@@H](O)[C@@H](CO)N12CCN3(CC(=O)O)CCN4(CC(=O)[O-])CCN(CC(=O)[O-])(CC1)[Ca+2]234 |
| IUPAC-namn | calcium;2-[4-(carboxylatomethyl)-10-(carboxymethyl)-7-(1,3,4-trihydroxybutan-2-yl)-1,4,7,10-tetrazacyclododec-1-yl]acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 488.55 |
| Formel vikt | 488.1795 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?