Läs mer
Calcon™ Indicator, For Complexometry, Solstice
Produktkod. 15615570 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Plastic Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15615570 25 g Plastic Bottle 25g
15605570 100 g Plastic Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15615570 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 4555025G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Indicator, for complexometry (Al, Fe, Zr)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2538-85-4
Molekylformel C20H13N2NaO5S
Molekylvikt (g/mol) 416.383
MDL-nummer MFCD00004069
InChI-nyckel YJUGDMOGPJJWDG-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23702480
IUPAC-namn sodium;4-[(2-hydroxynaphthalen-1-yl)hydrazinylidene]-3-oxonaphthalene-1-sulfonate
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2NN=C3C4=CC=CC=C4C(=CC3=O)S(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcon™
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 6041435
Löslighetsinformation Method: 70mg in 10mL N,N-Dimethylformamide
Formel vikt 416.38g/mol
Förpackning Plastic Bottle
Färg Brown
Kvantitet 25 g
Fysisk form Powder
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcon
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 3-hydroxy-4-(2-hydroxy-1-naphthylazo)-1-naphthalenesulphonate