Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Calcon, ren
Produktkod. 10722631 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10722631 25 g Glasflaska 25g
10722821 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10722631 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 202440250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2538-85-4 | C20H13N2NaO5S | 416.383 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2538-85-4
Molekylformel C20H13N2NaO5S
Molekylvikt (g/mol) 416.383
MDL-nummer MFCD00004069
InChI-nyckel YJUGDMOGPJJWDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym C.I. 15705, Eriochrome™ Blue Black R, Mordant Black 17, Zinchrome R
PubChem CID 23702480
IUPAC-namn natrium;4-[(2-hydroxinaftalen-1-yl)hydrazinyliden]-3-oxonaftalen-1-sulfonat
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2NN=C3C4=CC=CC=C4C(=CC3=O)S(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcon™
Beilstein 16, 297
Löslighetsinformation Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 416.39
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
UV-spektrometri Complies
Färg Svart till brunt
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Calcon|TS
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.