Läs mer
Kalkonkarboxylsyra, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15601950 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15601950 50 g Plastflaska 50g
15691940 1 g Glasflaska 1g
15681940 10 g Plastflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15601950 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 2126050G
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
för komplexometri
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3737-95-9
Molekylformel C21H14N2O7S
Molekylvikt (g/mol) 438.41
MDL-nummer MFCD00004078
InChI-nyckel ULIVOAKVRBXKKS-PYCFMQQDSA-N
PubChem CID 5895210
IUPAC-namn 3-hydroxi-4-[(2Z)-2-(2-oxo-4-sulfonaftalen-1-yliden)hydrazinyl]naftalen-2-karboxylsyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=C2NN=C3C4=CC=CC=C4C(=CC3=O)S(=O)(=O)O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calconcarboxylic Acid
Smältpunkt 300°C
Namnnotering For complexometry
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 727492
Formel vikt 438.41g/mol
Förpackning Plastflaska
Färg Violett
Kvantitet 50 g
Fysisk form Pulver