Läs mer
Calconcarboxylic Acid, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calconcarboxylic Acid |
| Smältpunkt | 300°C |
| MDL-nummer | MFCD00004078 |
| Synonym | Calconcarboxylic acid, Patton and Reeders Reagent, 2-Hydroxy-1-(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylazo)-naphthalene-3-carboxylic acid, Calconcarboxylic acid |
| Kvantitet | 25 g |
| Molekylvikt (g/mol) | 474.44 |
| Kvalitet | Research |