Läs mer
Kalkonboxylsyra
Produktkod. 11485447
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11485447 50 g 50g
11475447 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11485447 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23459.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2437.02 SEK
    2187.65 SEK / 50g
    Save 249.37 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3737-95-9 | C21H14N2O7S | 438,41 g/mol
Kalkonkarboxylsyra används som en indikator för kalciumtitrering med etylendiamintetraättiksyra (EDTA) i närvaro av magnesium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Kalkonkarboxylsyra används som en indikator för kalciumtitrering med etylendiamintetraättiksyra (EDTA) i närvaro av
magnesium.
Löslighet Löslig i vatten, etanol, natriumhydroxid
och metanol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3737-95-9
Molekylformel C21H14N2O7S
Molekylvikt (g/mol) 438.41
MDL-nummer MFCD00004078
InChI-nyckel ULIVOAKVRBXKKS-PYCFMQQDSA-N
Synonym calconcarboxylic acid, patton-reeder indicator, calconcarbonic acid, calcon 3-carboxylic acid, patton and reeder's indicator, 2-hydroxy-1-2-hydroxy-4-sulfo-1-napthylazo-3-naphthoic acid, 2,2'-dihydroxy-4'-sulpho-1,1'-azonaphthalene-3-carboxylic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-4-2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthalenyl azo, nn
PubChem CID 5895210
IUPAC-namn 3-hydroxi-4-[(2Z)-2-(2-oxo-4-sulfonaftalen-1-yliden)hydrazinyl]naftalen-2-karboxylsyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=C2NN=C3C4=CC=CC=C4C(=CC3=O)S(=O)(=O)O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calconcarboxylic acid
Smältpunkt ∼300 °C (dekomposition)
Kvantitet 50 g
Beilstein 727492
Löslighetsinformation Löslig i vatten, etanol, natriumhydroxid och metanol.
Formel vikt 438.42
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calconcarboxylic acid, 94% (dry wt.), water <10%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.